Learn More
Invitrogen™ TrueGuide™ sgRNA Negative Control, non-targeting 1
Code produit 31662581
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 nmol
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31662581 3 nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31662581 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A35526
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Séquences d’ARNg non ciblées qui ne reconnaissent aucune séquence dans le génome humain ou de la souris.
TrueGuide negative controls are non-targeting gRNA sequences that do not recognize any sequence in the human or mouse genome and provide a non-edited control when performing analysis on pooled populations of edited cells.
Séquences d’ARNg non ciblées qui ne reconnaissent aucune séquence dans le génome humain ou de la souris et qui fournissent un contrôle non modifié lors de l’analyse des populations regroupées de cellules modifiées.
ARNcr de contrôle négatif validé. Contrôle universel pour la souris et l’homme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Livré sous forme d’ARN séché. Stockez l’ARN séché à température ambiante ; stockez l’ARN remis en suspension entre -5 à -30°C. Remettre en suspension dans de l’eau sans nucléase ou TE.
Format Tube
Type de contrôle Contrôle négatif
RNAi Type ARNg
Espèces Humain, souris
Gamme de produits TrueGuide
Type de produit ARNg
Quantité 3 nmol