Learn More
Invitrogen™ TrueGuide™ sgRNA Positive Control, CDK4 (human)
Code produit 31662804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 nmol
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31662804 3 nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31662804 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A35523
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Utilisé pour l’optimisation de la transfection et la vérification de l’efficacité de modification dans les cellules transfectées.
Fournit une collection complète de contrôles positifs validés pour la gamme de produits d’ARNg synthétique TrueGuide afin d’optimiser les performances de modification. Ce contrôle positif contre les CDK4 cible la région de l’Exon 2 et a atteint une efficacité de modification allant jusqu’à 80 % dans la variété des lignées cellulaires humaines. Le contrôle CDK4 détermine facilement les conditions optimales de distribution des outils CRISPR / Cas9 au type de cellule, ce qui permet d’avancer dans la modification des expériences et de minimiser les efforts en aval pour isoler et valider vos clones édités.
Contrôle positif validé de l’ARNsg ciblant les CDK4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Livré sous forme d’ARN séché. Stockez l’ARN séché à température ambiante ; stockez l’ARN remis en suspension entre -5 à -30°C. Remettre en suspension dans de l’eau sans nucléase ou TE.
Format Tube
Type de contrôle Contrôle positif
RNAi Type ARNg
Espèces Humaine
Gamme de produits TrueGuide
Type de produit ARNg
Quantité 3 nmol