Learn More
Invitrogen™ TrueGuide™ sgRNA Positive Control, Rosa26 (mouse)
Code produit 31662353
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 nmol
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31662353 3 nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31662353 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A35525
Utilisé pour l’optimisation de la transfection et la vérification de l’efficacité de modification dans les cellules transfectées.
Fournit une collection complète de contrôles positifs validés pour la gamme de produits d’ARNg synthétique TrueGuide afin d’optimiser les performances de modification. Ce contrôle positif contre les ROSA26 cible une région intronique du gène et a atteint une efficacité de modification allant jusqu’à 80 % dans une variété de lignées cellulaires de souris. Le contrôle ROSA26 détermine facilement les conditions optimales de distribution des outils CRISPR / Cas9 au type de cellule, ce qui permet d’avancer dans la modification des expériences et de minimiser les efforts en aval pour isoler et valider les clones édités
Contrôle positif validé de l’ARNcr ciblant les Rosa26
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Livré sous forme d’ARN séché. Stockez l’ARN séché à température ambiante ; stockez l’ARN remis en suspension entre -5 à -30°C. Remettre en suspension dans de l’eau sans nucléase ou TE.
Format Tube
Type de contrôle Contrôle positif
RNAi Type ARNg
Espèces Souris
Gamme de produits TrueGuide
Type de produit ARNg
Quantité 3 nmol