Learn More
Thermo Scientific™ TruScan™ G3 Handheld Raman Analyzer
Code produit 18091071 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme spectrale:
250 à 2 875 cm-1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme spectrale Conditionnement
18091071 250 à 2 875 cm-1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18091071 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 8000479101
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Tests d’identification rapide des matériaux pour les processus de contrôle/d’assurance de la qualité des produits pharmaceutiques et biotechnologiques.
L’analyseur portatif Raman TruScan G3 poursuit l’évolution des tests d’identification des matières premières pour les processus de contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques et biotechnologiques qui nécessitent rapidité, facilité et efficacité pour une fabrication continue. Les échantillons sont souvent envoyés à un laboratoire de contrôle de la qualité pour être testés, ce qui augmente les coûts et diminue la productivité. L’analyseur portatif Raman TruScan G3 permet aux opérateurs non-techniciens d’effectuer rapidement des tests d’identification des matières premières sans l’aide d’un laboratoire. Cela offre des performances et des résultats de qualité professionnelle dans n’importe quel environnement, qu’il s’agisse d’un entrepôt ou d’un quai de chargement.
  • Évitez les tests d’identification réglementaires qui nécessitent beaucoup de temps et de formation en laboratoire en déplaçant les tests d’identification vers le point de réception.
  • Échantillonnage de type pointer-acquérir non destructif à travers les sacs en plastique, les récipients en verre, les blisters et les bouchons en gel clair.
  • Rétrocompatible avec les méthodes validées de l’analyseur portatif Raman TruScan RM, le déploiement de l’analyseur portatif Raman TruScan G3 est une méthode de transfert rapide pour une expérience quasi transparente.
  • Une méthode sécurisée pour le transfert de données via une connexion Wi-Fi ou filaire pour une tranquillité d’esprit totale.
  • Aucun besoin d’entretien matériel fréquent ou de consommables pour fonctionner
  • Conformité avec la norme 21 CFR Part 11 améliorée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Symboles pris en charge par le code-barres La plupart des gammes linéaires et 2D
Type de batterie Batterie lithium-ion interne rechargeable, autonomie > 3 heures
Certifications/Conformité FDA 1040, 21 CFR part 11, CE certification, Ph. Eur. 8.7
Optique de collecte
NA = 0,33, distance d’utilisation 18 mm ; taille du foyer 0,2 mm
Raccordements
Ethernet, WLAN (optional)
Description Analyseur portatif Raman TruScan G3
Dimensions (L x l x H) 7.8 x 4.6 x 1.8 in (19.9 x 11.8 x4.6 cm)
Exposition Temps d'exposition réglé automatiquement
Longueur d’onde d’excitation laser 785 nm ±0,5 (largeur de ligne 2 cm-1, stabilité < 0,1 cm-1)
Sortie laser 250 mW ±25
Systèmes d’exploitation
OS: Windows 10 and 11; Browers: Edge and Chrome
Accessoires en option Porte-flacon, sonde d'extension, cône nasal, batteries remplaçables à chaud, dragonne, support de tablette
Ports USBc et alimentation
Alimentation électrique Adaptateur mural CC 100/240 V, 50/60 Hz
Gamme spectrale 250 à 2 875 cm-1
Résolution spectrale 8 à 10,5 cm-1 (FWHM) sur toute la plage
Plage de températures (métrique) - 20 °C à 50 °C
Poids (impériale)
2.6 lb
Poids (métrique)
1.18 kg