Learn More
Thermo Scientific™ Analyseur portatif Raman TruScan™ RM de nouvelle génération
Code produit 17867700 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Certifications/Conformité:
Conformité à 21 CFR Partie 11 et aux BPF
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Certifications/Conformité Conditionnement
17867700 Conformité à 21 CFR Partie 11 et aux BPF 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17867700 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 800003912.8
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Permet une identification rapide des matériaux sur le lieu de besoin en quelques secondes afin de réduire les coûts d'échantillonnage et d'augmenter la rotation des stocks.
Le TruScan L'analyseur RM offre une solution inégalée pour l'identification rapide des matériaux.
  • Il est doté d’une spectroscopie Raman hautement sélective
  • Identification rapide des matières premières sur le lieu de besoin (10-15 secondes)
  • Portable et de poche, il pèse moins de 2 livres. (0,9 kg)
  • Résultats clairs (“ÉCHEC” ou “RÉUSSITE”) offrant aux utilisateurs une grande indépendance et ne nécessitent aucune interprétation secondaire
  • Large couverture de composés (y compris les produits à base de cellulose)
  • Mise au point des méthodes rapide et simple grâce à l’aide à l’acquisition de signatures / références assistée
  • Flux de travailde travaux intuitif adapté à l’environnement de production grâce aux rapports de lots et à la facilité de saisie des données à l’aide d’un lecteur de codes-barres
  • Réduit considérablement le coût des analyses et les frais généraux
  • 21 CFR Partie 11 améliorée et GMP Conformité à la connexion biométrique, options de mots de passe complexes et fonctionnalités d'audit complet
  • L'analyse sans contact à travers des sacs en plastique, des récipients en verre, des plaquettes thermoformées et des capsules de gel transparentes élimine considérablement l'exposition potentielle du personnel aux produits chimiques dangereux et aux principes actifs pharmaceutiques très puissants (API ) lors de l'inspection
  • Fonction de gestion de flotte simple permettant le clonage des instruments et des méthodes d’identification
  • Instrument fonctionnant sur batterie (4 heures d'autonomie sur une seule charge)
  • Documentation de qualification et méthodes opératoires normalisées disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conformité à 21 CFR Partie 11 et aux BPF
Poids (impériale) < 2 lb.
Poids (métrique) < 0.9 kg