Learn More
Polyco Healthline Sachets à déchets Trusty Green Green Garden de taille moyenne en rouleau, 90 L
Code produit 31925011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Vert
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31925011 Vert 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31925011 Fournisseur Polyco Healthline Code fournisseur TDGS10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.62€
    29.70€ / 200 pièces
    Économisez 53.92€
    64% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et conçu pour résister aux environnements extérieurs. Fournit la résistance nécessaire pour un confinement efficace des feuilles, branches et autres débris de jardin.
  • Catégorie : Sacs à déchets
  • Force : Moyenne
  • Capacité : 90 L
  • Format du paquet : Roll
  • Conçu pour les déchets ménagers et industriels généraux
  • Adapté à la gestion des déchets hygiénique dans les bureaux et les lieux de travail
  • Couleurs disponibles : Vert
  • Contenu en matériaux recyclés : 100 % recyclé (code produit : TDGS10)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Attache
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Matériau PE
Stérilité Non stérile
Longueur (impériale) 38,4 in
Largeur (impériale) 18/28,5 in
Type de produit Sachets pour l’élimination de déchets
Capacité (impériale) 23,8 gal
Capacité (métrique) 90 L
Longueur (métrique) 975 mm
Largeur (métrique) 457/725 mm
Afficher plus Afficher moins
Toutes les mesures données sont correctes selon les meilleures connaissances du fabricant au moment de l’entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, ces mesures peuvent varier selon les lots.