Learn More
Solution de coloration bleu de trypan, MP Biomedicals
Code produit 11414815 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414815 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11414815 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 091691049
 Article restreint
En stock
0,4 % (p/v) Solution dans une solution saline normale Température de stockage 15-30°C
Spécification
Nom chimique ou matériau Trypan Blue Stain Solution
CAS 72-57-1
Formule moléculaire C34H24N6Na4O14S4
Numéro MDL MFCD00003969
Clé InChI WMYVHJWZUUEZNE-ARWFNKCKSA-J
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Nom IUPAC tétrasodium (3Z)-5-amino-3-[2-(4'-{2-[(2Z)-8-amino-1-oxo-3,6-disulfonate-1,2-dihydronaphthalène-2-ylidène]hydrazine-1-yl}-3,3'-diméthyl-[1,1'-biphényl]-4-yl)hydrazine-1-ylidène]-4-oxo-3,4-dihydronaphthalène-2,7-disulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 960.79
CID PubChem 9562061
Quantité 100 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Trypan Blue, 0.4% Solution in PBS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: trypan blue