Learn More
Gibco™ Enzyme TrypLE™ Select (10X), sans rouge de phénol
Code produit 10698118 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
20 x 100 mL
Conditionnement:
1 pièce
20 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10698118 500 mL 1 pièce
10272625 100 mL 1 pièce
10698308 20 x 100 mL 20 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10698118 Supplier Gibco™ Supplier No. A1217702
Valorisez le développement de vos procédés
Utilisez le code promo 27978
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Enzyme TrypLE™ Select (10 X), sans rouge de phénol
TrypLE™ Select est une enzyme recombinante exempte de composants d’origine animale, permettant de dissocier un vaste éventail de cellules de mammifère, notamment : CHO, HEK 293, A529, kératinocytes primaires d’origine humaine et cellules souches embryonnaires. Nous proposons une variété de formulations TrypLE™ pour une gamme d’applications de culture cellulaire.
Par rapport à la trypsine et à d’autres réactifs de dissociation, la solution Gibco™ TrypLE™ Select est :
  • Non-agressif pour les cellules : préserve la santé des cellules afin d’obtenir des résultats reproductibles
  • Stable à température ambiante : pratique à utiliser
  • Facile à utiliser : se substitue directement dans les protocoles existants, sans qu’aucune inactivation ne soit requise
  • Exempt de composant d’origine animale (AOF) : pur, homogène et efficace
    Non-agressif pour les cellules
    Le TrypLE™ Select, comme la trypsine, clive les liaisons peptidiques sur les côtés C-terminaux de la lysine et de l’arginine. L’exceptionnelle pureté de la TrypLE™ Select augmente néanmoins la spécificité grâce à l’action d’une seule enzyme. Cela réduit les dommages causés par le clivage de plusieurs enzymes dans la trypsine et d’autres extraits.
    Stable à température ambiante
    Le TrypLE™ Select est stable à température ambiante et prêt à l’emploi. Les réactifs de dissociation cellulaire TrypLE™ Select restent stables pendant 24 mois à température ambiante ou 2 à 8°C, ce qui facilite et rend pratique le stockage et la manipulation.
    Facile à utiliser
    Le TrypLE™ Select peut être substitué à la trypsine dans les protocoles existants. De plus, la dilution seule désactive le TrypLE™ Select, évitant ainsi la nécessité d’inhibiteurs de trypsine, tels que le SVF.
    Sans composant d’origine animale (AOF)
    Contrairement à la trypsine porcine et à d’autres enzymes, le TrypLE™ Select est exempt de composants d’origine animale et est formulé sur des équipements dédiés sans composant d’origine animale.
    Utilisation prévue du produit
    Destiné à des fins de recherche ou de fabrication ultérieure. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. Les clients utilisant Gibco™ TrypLE™ Select dans un procédé de fabrication, qui doivent se soumettre à la FDA, peuvent nous demander une lettre d’autorisation pour référencer notre fichier maître de médicaments (DMF) de type II.
    Système de qualité et fabrication conforme aux BPFa
    Gibco™ TrypLE™ Select est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Grand Island, dans l’État de New York. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme à la norme ISO 13485.
    Les formes concentrées de TrypLE™ peuvent être diluées aseptiquement à 1x à l’aide d’une solution saline équilibrée contenant 1 mM d’EDTA.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Chélateurs EDTA
    Contenu et stockage Conditions de stockage : 15 à 30°C. À l’abri de la lumière.
    Conditions de stockage alternatives : 2 à 8°C ou -5 à -20°C.
    Conditions d’expédition : température ambiante.
    Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication.
    Type de cellule Cellules de mammifères
    Classification Aucun composant d’origine animale
    Concentration 10X
    Type de culture Culture de cellules adhérentes
    Forme Liquide
    Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
    Sans additif Sans rouge de phénol
    Sels inorganiques Pas de calcium, magnésium, phosphate de sodium
    Osmolalité 270 à 320 mOsm / kg
    pH 6,9 à 7,4
    Gamme de produits Gibco
    Pureté ou qualité Qualité pour culture cellulaire
    Quantité 500 mL
    Remarques Stable à température ambiante
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Source Aucun composant d’origine animale
    Testé pour Dosage biologique in vitro
    Show More Show Less
    À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.