Learn More
Gibco™ Enzyme TrypLE™ Select (1X), sans rouge de phénol
Code produit p-7076308 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11588846 100 mL 100mL
11598846 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11588846 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12563011
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gibco TrypLE Select est une enzyme recombinante sans origine animale pour la dissociation d’une large gamme de cellules mammaliennes adhérentes.
Gibco TrypLE Select est une enzyme recombinante exempte de composants d’origine animale, permettant de dissocier un vaste éventail de cellules de mammifère adhérentes, notamment : CHO, HEK 293, A529, kératinocytes primaires d’origine humaine et cellules souches embryonnaires. Nous proposons diverses formulations de TrypLE pour un éventail d’applications de culture cellulaire.
TrypLE™ Select est une enzyme recombinante exempte de composants d’origine animale, permettant de dissocier un vaste éventail de cellules de mammifère, notamment : CHO, HEK 293, A529, kératinocytes primaires d’origine humaine et cellules souches embryonnaires. Nous proposons diverses formulations de TrypLE™ pour un large éventail d’applications de culture cellulaire.
Par rapport à la trypsine et à d’autres réactifs de dissociation, Gibco™ TrypLE™ Select est :
• Non-agressivité pour les cellules — préserve la santé des cellules afin d’obtenir des résultats reproductibles
• Stable à température ambiante — pratique à utiliser
• Facile à utiliser — s’intègre directement aux protocoles existants, sans qu’aucune inactivation ne soit requise
• Exempte de composants d’origine animale (AOF) — pure, homogène et efficace
>TrypLE™ Select est modifié comme suit :
Avec
• EDTA
Sans
• Rouge de phénol
La formulation des solutions TrypLE™ est disponible, bien que nous gardions la concentration de l’enzyme confidentielle.
Non-agressivité pour cellules
Tout comme la trypsine, TrypLE™ Select clive les liaisons peptidiques latérales des extrémités carboxyliques de la lysine et de l’arginine. L’exceptionnelle pureté de la TrypLE™ Select augmente néanmoins la spécificité grâce à l’action d’une seule enzyme. Cela réduit les dommages causés par le clivage de plusieurs enzymes dans la trypsine et d’autres extraits.
Stabilité à température ambiante
TrypLE™ Select est stable à température ambiante et prête à l’emploi. Les réactifs de dissociation cellulaire TrypLE™ Select restent stables pendant 24 mois à température ambiante ou 2 à 8°C, ce qui facilite et rend pratique le stockage et la manipulation.
Facile à utiliser
Le TrypLE™ Select peut être substitué à la trypsine dans les protocoles existants. De plus, la dilution seule désactive TrypLE™ Select, évitant ainsi la nécessité d’inhibiteurs de trypsine, tels que le SVF.
Aucun composant d’origine animale
Contrairement à la trypsine porcine et à d’autres enzymes, TrypLE™ Select est exempt de composants d’origine animale et est formulé sur des équipements dédiés à cette fin.
Les clients utilisant Gibco™ TrypLE™ Select dans un procédé de fabrication, ayant soumis une demande à la FDA, peuvent nous réclamer une lettre d’autorisation pour référencer le fichier maître des médicaments de type II.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Gibco™ TrypLE™ Select est fabriqué dans une installation conforme aux BPFa située à Grand Island, dans l’État de New York. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chélateurs EDTA
Contenu et stockage Conditions de stockage : 15–30°C, à l’abri de la lumière.
Conditions de stockage alternatives : 2–8°C ou -5 à -20°C.
Conditions d’expédition : température ambiante.
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication
Type de cellule Cellules de mammifères
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Type de culture Culture de cellules adhérentes
Forme Liquide
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Sans additif Sans rouge de phénol
Niveau d’endotoxines Faible
Format Flacon(s)
Osmolalité 280 à 300 mOsm/kg
pH 7 à 7,4
Gamme de produits Gibco
Quantité 100 mL
Remarques Stable à température ambiante
Conditions d’expédition Température ambiante
Source Aucun composant d’origine animale
Testé pour Dosage biologique in vitro
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.