Learn More
Gibco™ Trypsine (0,25 %), rouge de phénol
GREENER_CHOICE
Code produit 11520626
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
20 x 100 mL
Conditionnement:
100mL
20 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11520626 100 mL 100mL
11530626 20 x 100 mL 20 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11520626 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 25050014
Trypsine (0,25 %), rouge de phénol
Les solutions de trypsine Gibco™ sont composées de poudre de trypsine— à savoir un mélange irradié de protéases dérivées du pancréas porcin. En raison de son pouvoir digestif, il est souvent utilisé pour la dissociation des cellules, durant le passage des cultures cellulaires de routine et la dissociation de tissus primaires. Nous proposons une variété de formulations de trypsine Gibco™ et de réactifs TrypLE™ sans produits d’origine animale qui présentent les caractéristiques suivantes :
  • Test de qualité
  • Traçabilité documentée
  • Fabrication conforme aux BPFa sur deux sites
    Test de qualité
    Les solutions de trypsine Gibco™ sont testées afin de vérifier leur pH, leur osmolalité, leur stérilité et leurs performances. De plus, avant la fabrication, les matières premières sont soumises à une vérification de l’absence d’irradiation par faisceau électronique et de contamination par endotoxine, mycoplasme, bactéries, champignons et virus, ainsi qu’à plusieurs essais d’activité, à une analyse des cendres et à une analyse de l’humidité.
    Traçabilité documentée
    Nous pouvons fournir une documentation détaillée pour satisfaire vos besoins réglementaires. Les informations sur la trypsine Gibco™ comprennent la traçabilité du lot, les certificats d’origines animales, les analyses de lots, les certificats d’irradiation, un résumé de l’inactivation virale et la transparence de la chaîne d’approvisionnement.
    Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
    La solution Trypsine Gibco™ est fabriquée dans une installation conforme aux BPFa située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons une solution trypsine identique à Gibco™ fabriquée sur notre site situé à Grand Island, New York : (15050-065). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
    Contenu et stockage –5 à –20°C
    Description Trypsine, 100 ml, concentration 1 X, liquide, 0,25 % de dilution, numéro CAS 9002-07-7, avec rouge de phénol, sans chélateurs EDTA, source de pancréas porcin, solution de réactif de trypsine, recommandations de la FDA et norme ISO 13485, utilisée pour la culture cellulaire chez les mammifères, de –5 à –20°
    Type de cellule Cellules de mammifères
    Concentration 1 X
    Forme Liquide
    Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
    Avec additifs Rouge de phénol
    Sans additif Sans EDTA
    À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
    Quantité 100 mL
    État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
    Source Pancréas de porc
    Afficher plus Afficher moins
    compliance-icons
    Identifiant produit
    • Trypsin (1X), liquid
    Mention d'avertissement
    • Dangers
    Catégorie de danger
    • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
    Mention de danger
    • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
    Conseils de prudence
    • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
    • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
    • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
    • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
    • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
    Informations supplémentaires
    • MIXTURE LIST-Contain: trypsin
    À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.