Description
La poudre de trypsine Gibco™ 1:250 est un mélange irradié de protéases dérivées du pancréas porcin. En raison de son pouvoir digestif, elle est souvent utilisée pour la dissociation des cellules, durant le passage des cultures cellulaires de routine et la dissociation de tissus primaires. Nous proposons une variété de formulations de trypsine Gibco™ et de réactifs TrypLE™ sans produits d’origine animale qui présentent les caractéristiques suivantes :
Test de qualité
Traçabilité documentée
Fabrication conforme aux BPFa sur deux sites
Test de qualité
La trypsine Gibco™ 1:250 subit des tests pour vérifier l’absence de contamination par des endotoxines, mycoplasmes, bactéries, champignons et virus. Parmi les autres tests de qualité figurent de multiples essais d’activité, l’analyse des cendres et de l’humidité.
Traçabilité documentée
Nous pouvons fournir une documentation détaillée pour satisfaire vos besoins réglementaires. Les informations sur la trypsine Gibco™ comprennent la traçabilité du lot, les certificats d’origines animales, les analyses de lots, les certificats d’irradiation, un résumé de l’inactivation virale et la transparence de la chaîne d’approvisionnement.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Afin de garantir la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous reconditionnons la trypsine Gibco™ dans deux installations différentes : une basée à Grand Island, NY, aux États-Unis, l’autre en Écosse, au Royaume-Uni. Les deux sites sont conformes aux BPFa, certifiés ISO 13485 et homologués par la FDA comme fabricants de dispositifs médicaux.
Test de qualité
La trypsine Gibco™ 1:250 subit des tests pour vérifier l’absence de contamination par des endotoxines, mycoplasmes, bactéries, champignons et virus. Parmi les autres tests de qualité figurent de multiples essais d’activité, l’analyse des cendres et de l’humidité.
Traçabilité documentée
Nous pouvons fournir une documentation détaillée pour satisfaire vos besoins réglementaires. Les informations sur la trypsine Gibco™ comprennent la traçabilité du lot, les certificats d’origines animales, les analyses de lots, les certificats d’irradiation, un résumé de l’inactivation virale et la transparence de la chaîne d’approvisionnement.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Afin de garantir la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous reconditionnons la trypsine Gibco™ dans deux installations différentes : une basée à Grand Island, NY, aux États-Unis, l’autre en Écosse, au Royaume-Uni. Les deux sites sont conformes aux BPFa, certifiés ISO 13485 et homologués par la FDA comme fabricants de dispositifs médicaux.
Spécification
Spécification
| Chélateurs | Sans EDTA |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2–8°C. Conditions d’expédition : température ambiante. Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication. |
| Type de cellule | Cellules de mammifères |
| Concentration | 250 X |
| Type de culture | Culture de cellules adhérentes |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Réactif de dissociation de culture cellulaire |
| Sans additif | Sans rouge de phénol |
| Niveau d’endotoxines | Faible |
| Format | Flacon à bouchon Securitainer |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Trypsin (1:250), powder
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Trypsin
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.