Learn More
Abcam Kit d’évaluation de l’activité de la trypsine (fluorométrique)
Code produit 32120013 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
32120013 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32120013 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab282916100Test
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Mesurer l’activité du TRYP dans les extraits cellulaires/tissulaires, biofluides avec le kit d’essai d’activité de la trypsine AB282916. Sensibilité = 2 μU.
Mesurer l’activité du TRYP dans les extraits cellulaires/tissulaires, biofluides avec le kit d’essai d’activité de la trypsine AB282916. Sensibilité = 2 μU.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 100 tests