Learn More
Gibco™ Trypsine-EDTA (0,05 %), rouge de phénol
Code produit 11500636 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
20 x 100 mL
Conditionnement:
10 PCS
20 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11500636 20 x 100 mL 20 PCS
11510636 10 x 500 ml 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11500636 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 25300096
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
Trypsine-EDTA (0,05 %), rouge de phénol
L’EDTA-Trypsin Gibco™ est composé de poudre de trypsine, un mélange irradié de protéases dérivées du pancréas porcin. En raison de son pouvoir digestif, la trypsine est souvent utilisée pour la dissociation des cellules, le passage des cultures cellulaires de routine, et la dissociation de tissus primaires. La concentration de trypsine requise pour la dissociation varie avec le type de cellule et les exigences expérimentales. Consultez la gamme complète de solutions de trypsine Gibco™ et les conditions recommandées pour la dissociation.
Nous proposons une variété de formulations de trypsine et de réactifs TrypLE™ sans produits d’origine animale qui présentent :
  • Test de qualité
  • Traçabilité documentée
  • Fabrication conforme aux BPFa sur deux sites
    Test de qualité
    Les solutions de trypsine Gibco™ sont testées afin que leur pH, leur osmolalité, leur stérilité et leurs performances soient vérifiés. De plus, avant la fabrication, les matières premières sont vérifiées pour l’irradiation par faisceau électronique et soumises à des tests pour l’endotoxine, PPV, PCV 1/2, les mycoplasmes, bactéries, champignons et virus, ainsi qu’à plusieurs essais d’activité, à une analyse des cendres et à une analyse de l’humidité.
    Traçabilité documentée
    Nous pouvons fournir une documentation détaillée pour satisfaire vos besoins réglementaires. Les informations sur la trypsine Gibco™ comprennent la traçabilité du lot, les certificats d’origines animales, les analyses de lots, les certificats d’irradiation, un résumé de l’inactivation virale et la transparence de la chaîne d’approvisionnement.
    Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
    La solution Trypsine Gibco™ est fabriquée dans une installation conforme aux BPFa située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons une solution trypsine identique à Gibco™ fabriquée sur notre site situé à Grand Island, New York : (25300-120). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
    Contenu et stockage –5 à –20°C
    Description Trypsine-EDTA, 2 x 100 ml, concentration 1 X, liquide, 0,05 % de dilution, avec rouge de phénol, chélateurs EDTA, source de pancréas porcin, solution de réactif de trypsine, normes FDA et ISO 13485, utilisés pour la culture cellulaire de mammifères, température de stockage entre –5 et –20°C
    Type de cellule Cellules de mammifères
    Concentration 1 X
    Forme Liquide
    Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
    Avec additifs EDTA, Rouge de phénol
    À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
    Quantité 20 x 100 mL
    État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
    Source Pancréas de porc
    Afficher plus Afficher moins
    À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.