Learn More
Inhibiteur de trypsine, MP Biomedicals™
Code produit 11378699 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378699 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11378699 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210111380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    139.65€ / 100mg
    Économisez 21.35€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
CAS: 9035-81-8 | Weight: 21500 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 9035-81-8
Synonyme Ovomucoid trypsin inhibitor
Spécification
Nom chimique ou matériau Trypsin Inhibitor
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Qualité Not Available
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trypsin Inhibitor
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: trypsin inhibitor