Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de trypsine, soja
Code produit 15453659
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453659 100 mg 100mg
15443659 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15453659 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60982.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.08€
    85.65€ / 100mg
    Économisez 20.43€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Inhibe l’enzyme pancréatique trypsine
The soybean trypsin inhibitor has been tested for cell culture applications. It has been used in a study to assess the potential application in animal cell culture of an alkaline protease from a non-toxigenic mangrove isolate of Vibri sp. V26. It has also been used in a study to improve the detection of fungi in eosinophilic mucin. It is an inhibitor of trypsin factor Xa, plasmin and neutrophil elastase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Dissoudre dans 1X PBS entre 1 et 10 mg/ml pour la solution mère
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9035-81-8
Spécification
Quantité 100 mg
Description Blanc cassé à marron pâle
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Inhibe l’enzyme pancréatique trypsine
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Trypsin inhibitor, soybeans
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Trypsin inhibitor