Learn More
Tryptamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10720891 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10720891 10 g Flacon en verre 10g
10427390 50 g Flacon en verre 50g
11996611 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10720891 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 186120100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.05€
    27.65€ / 10g
    Économisez 5.40€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 61-54-1 | C10H12N2 | 160.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61-54-1
Formule moléculaire C10H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 160.22
Numéro MDL MFCD00005661
Clé InChI APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tryptamine, 2-1h-indol-3-yl ethanamine, 3-2-aminoethyl indole, 1h-indole-3-ethanamine, 2-3-indolyl ethylamine, indol-3-ethylamine, indole, 3-2-aminoethyl, 2-indol-3-yl ethylamine, 2-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, tryptamin
CID PubChem 1150
ChEBI CHEBI:16765
Nom IUPAC 2-(1H-indol-3-yl)éthanamine
SMILES NCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Tryptamine
Point de fusion 113.0°C to 117.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 137.0°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair 185°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 22,I,636
Merck Index 15,9976
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone, practically insoluble in ether, benzene and, chloroform
Poids de la formule 160.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Flocons ou poudre cristalline