Learn More
Tryptamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459003 10 g 10g
11469003 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459003 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11116.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 61-54-1 | C10H12N2 | 160.22 g/mol
Tryptamine is commonly used in the preparation of biologically active compounds such as neurotransmitters and psychedelics, multi-layered analysis, used to differentiate and identify biogenic amines1
  • in the synthesis of indole ring-terminated thiol, ω-mercaptooctyltryptamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La tryptamine est couramment utilisée dans la préparation de composés biologiquement actifs tels que les neurotransmetteurs et les psychédéliques et l’analyse multicouches utilisée pour différencier et identifier les amines biogéniques1 • dans la synthèse du thiol à anneau indole, ω-mercaptooctyltryptamide.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61-54-1
Formule moléculaire C10H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 160.22
Numéro MDL MFCD00005661
Clé InChI APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tryptamine, 2-1h-indol-3-yl ethanamine, 3-2-aminoethyl indole, 1h-indole-3-ethanamine, 2-3-indolyl ethylamine, indol-3-ethylamine, indole, 3-2-aminoethyl, 2-indol-3-yl ethylamine, 2-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, tryptamin
CID PubChem 1150
ChEBI CHEBI:16765
Nom IUPAC 2-(1H-indol-3-yl)ethan-1-amine
SMILES NCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Tryptamine
Point de fusion 111°C to 116°C
Point d’ébullition 137°C (0.15 mmHg)
Point d’éclair 185°C (365°F)
Quantité 10 g
Beilstein 125513
Sensibilité Air sensitive
Merck Index 14,9796
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,Methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 160.22
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tryptamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(Indol-3-yl)ethylamine