Learn More
Tryptamine, TRC
Code produit 17982135
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17982135 10 g 10g
17931825 50 g 50g
17962355 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17982135 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT89460010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61-54-1
Formule moléculaire C10 H12 N2
Poids moléculaire (g/mol) 160.22
Synonyme Indole, 3-(2-aminoethyl)- (8CI), 2-(1H-Indol-3-yl)ethan-1-amine, 2-(1H-Indol-3-yl)ethanamine, 2-(1H-Indol-3-yl)ethylamine, 2-(3-Indolyl)ethylamine, 3-(2-Aminoethyl)-1H-indole, 3-(2-Aminoethyl)indole, 3-Indoleethanamine, 3-Indoleethylamine, NSC 165212, Tryptamin, Tryptamine, β-(3-Indolyl)ethylamine, 1H-Indole-3-ethanamine
Nom IUPAC 2-(1H-indol-3-yl)éthanamine
SMILES NCCc1c[nH]c2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau Tryptamine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C10H12N2/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6,11H2
Poids de la formule 160.1
Pourcentage de pureté >95%