missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Surface extérieure stérile : Le multi-emballage garantit une surface extérieure stérile des bouteilles, éliminant ainsi la nécessité de pulvériser les bouteilles avant de les transférer dans des salles blanches ou des isolateurs.
- Réduction des particules : Les boîtes en polypropylène réduisent au minimum la décharge des particules.
- Économie d’espace : Un emballage compact permet de gagner de l’espace de travail.
- Optimal pour les isolateurs : Idéal pour les petites salles blanches comme les isolateurs, grâce à une gestion des déchets astucieuse.
- Étiquettes transparentes : Permettre une vision claire des médias et des cultures.
- Étiquettes résistantes : Les étiquettes résistent au traitement par alcool et chlore.
- Codé par couleur : Les capsules et l’étiquetage codés par couleur pour le milieu nutritif permettent une identification facile du produit.
- Performance de croissance : Le test de performance de croissance est conforme aux PE et USP aux exigences.
- Certificats d’analyse : Les certificats d’analyse étendus montrent la récupération microbienne de tous les micro-organismes listés dans les PE et USP.
- Stériles en bouteille, stériles en multi-emballages dans une boîte PP et dans un Stericlin™ sac (surface externe stérile des flacons), optimaux pour les tests de stérilité dans les isolateurs grâce à une gestion des déchets astucieuse.
- Bouchon à vis avec le cloison et le trou.
Spécification
Spécification
| Type de bouillon | Bouillon trypticase soja |
| Couleur du bouchon | Bleu |
| Type de couvercle | Bouchon à vis |
| Certifications/Conformité | DIN/EN/ISO 9001:2000 |
| Pays d’origine | Allemagne |
| Détecte | Micro-organismes |
| Forme | Milieu préparé |
| Format | Bouteille de sirop |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de milieu | Bouillon trypticase soja |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?