Learn More
BD Gélose de soja Trypticase™
Code produit 11860842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Plaque de gélose
Conditionnement:
120 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11860842 Plaque de gélose 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11860842 Fournisseur BD Code fournisseur 254086
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Les milieux aseptiques pré-plaqués et prêts à l’emploi favorisent la croissance d’une variété de bactéries et de champignons. La gélose de soja BD Trypticase™ est fournie dans des plaques Stacker™ stériles de 90 mm, conditionnées avec 10 plaqu
La gélose de soja BD Trypticase™ est un milieu à usage général qui soutient la croissance de micro-organismes non fastidieux et modérément fastidieux.
  • Formule (pour 1 l d’eau purifiée) :
    • 15g de digestion pancréatique de caséine
    • 5g de digestion pancréatique de soja
    • 5g de chlorure de sodium (NaCl)
    • Gélose 15 g
  • La caséine et les peptones de soja fournissent de l’azote organique, des acides aminés et des peptides à chaîne plus longue
  • Le chlorure de sodium maintient l’équilibre osmotique
  • Non recommandé pour l’isolement primaire de micro-organismes à partir d’échantillons cliniques
  • Peut être utilisé pour repiquer des souches bactériennes isolées d’échantillons cliniques afin d’obtenir des cultures pures
  • Peut également être utilisé pour la différenciation et l’identification ultérieures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Ranger les plaques dans l’obscurité à 2-8°C, dans leur manchon d’origine jusqu’à juste avant l’utilisation
Type de produit Plaque de gélose
Comprend Plaques Stacker™ de 90 mm
Nb par paquet 10 plaques/manchon
Type d’emballage Emballage manchon
Quantité 120 plaques
Diamètre (métrique) Plaques de 90 mm