Learn More
Thermo Scientific™ Milieu tryptone bile X-glucuronide (TBX)
Code produit 11974162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Poids plein:
17 g ± 5 %
Type de milieu:
Milieu TBX
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Poids plein Type de milieu Conditionnement
11974162 10/boîte 17 g ± 5 % Milieu TBX 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11974162 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO5109A
 Article restreint
En stock
Détectez et dénombrez Escherichia coli dans les échantillons de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux grâce à ce milieu sélectif, chromogène et prêt à l’emploi.
Détectez et dénombrez l’Escherichia coli dans les échantillons alimentaires avec le milieu Thermo Scientific™ Typton Bile X-Glucuronide (TBX). Le milieu TBX s’appuie sur la vitesse, la fiabilité et la récupération à partir d’échantillons congelés, et la détection des fermenteurs de lactose de mauvaise qualité proposés par la gélose Tryptone Bile d’origine1,2, avec l’ajout d’un agent chromogène, le X-glucuronide, qui détecte l’activité de la glucuronidase, une enzyme qui s’avère être très spécifique à l’Escherichia coli3. Le chromophore libéré dans le milieu TBX est insoluble et s’accumule dans la cellule, ce qui facilite l’identification des colonies cibles colorées
La plupart des souches Escherichia coli peuvent être différenciées des autres coliformes par la présence de l’enzyme glucuronidase. Cependant, environ 3 à 4 % de l’Escherichia col iare glucuronidase négative, notamment Escherichia coli O157 strains4.
Le chromogène dans le milieu TBX est 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-bêta-D-glucuronide (X-glucuronide) et est ciblé par la glucuronidase. Les cellules d’Escherichia colcoli peuvent absorber ce complexe intact et la glucuronidase intracellulaire divise la liaison entre le chromophore et le glucuronide. Le chromophore libéré est coloré et s’accumule dans les cellules, ce qui provoque Escherichia coli Les colonies doivent être colorées en bleu/vert.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ivoire, transparent
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de milieu Milieu TBX
Type de produit Gélose
Volume plein 17 ml
Poids plein 17 g ± 5 %
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte