Learn More
Thermo Scientific™ Boîte de contact de gélose tryptone soja avec désinhibiteur
Description
Après le nettoyage et la désinfection, effectuez l’échantillonnage des surfaces en toute simplicité grâce aux boîtes de contact de gélose tryptone soja Thermo Scientific™ avec désinhibiteur, contenant de la lécithine et du polysorbate 80, afin de neutraliser les désinfectants de surface et faciliter la récupération des microorganismes.
Évitez que la gélose ne s’écoule hors de la boîte grâce aux boîtes de contact Thermo Scientific, dotées d’un fond en forme de dôme. La technologie GripFit™ facilite la manipulation des boîtes et garantit le maintien du couvercle en place lors de la manipulation, tout en facilitant son retrait pendant la surveillance de l’environnement. Une couche interne à la base de la boîte est sous-divisée en grilles afin de faciliter permettre le calcul facile des unités formant des colonies (CFU) à partir de tests de surface, permettant ainsi aux laboratoires d’indiquer si les concentrations de contaminants se situent dans dles limites acceptables prédéfinies. L’empilement aisé offre une plus grande stabilité lors de la manipulation et du transport, et la ventilation est réduite pour empêcher le séchage des plaques.
Nos plaques de contact sont fabriquées selon une procédure automatisée spécialisée pour assurer une couche de gélose lisse et uniformément répartie sur chaque plaque. L’échantillonnage de surface est réalisé en faisant rouler délicatement la surface bombée de la gélose sur la zone à tester. Si des microorganismes susceptibles d’entraîner une maladie ou une infection sont présents, ils se développeront et formeront des colonies facilement visibles à la surface de la gélose. Ceci représente un moyen fiable et efficace pour déterminer la propreté microbienne des surfaces et contribue au contrôle des dangers invisibles associés à la contamination microbienne. Toute croissance devient clairement visible dans un délai de trois jours pour les bactéries et de cinq jours pour les champignons.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Nos plaques de contact sont fabriquées selon une procédure automatisée spécialisée pour assurer une couche de gélose lisse et uniformément répartie sur chaque plaque. L’échantillonnage de surface est réalisé en faisant rouler délicatement la surface bombée de la gélose sur la zone à tester. Si des microorganismes susceptibles d’entraîner une maladie ou une infection sont présents, ils se développeront et formeront des colonies facilement visibles à la surface de la gélose. Ceci représente un moyen fiable et efficace pour déterminer la propreté microbienne des surfaces et contribue au contrôle des dangers invisibles associés à la contamination microbienne. Toute croissance devient clairement visible dans un délai de trois jours pour les bactéries et de cinq jours pour les champignons.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Testée conformément aux normes BP/EP/JP/USP. |
| Couleur | Ivoire, transparent |
| Contenu et stockage | 2 à 25°C |
| Description | Boîte de contact de gélose tryptone soja avec désinhibiteur |
| Format | Boîte contact de 55 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 13,5 g ± 5 % |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
| Quantité | 10/paquet |