Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon tryptone soja (EP / USP / BP / JP pour les milieux de digestion de fève de soja-caséine) (déshydraté)
Code produit 10535943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5 kg
5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10535943 5 kg 5kg
11409658 2,5 kg 2.50kg
10525943 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10535943 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0129T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1097.98€
    839.88€ / 5kg
    Économisez 258.10€
    23% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Cultivez tout un ensemble de microorganismes grâce à ce milieu polyvalent associé à deux peptones.
Cultivez de nombreux microorganismes grâce au bouillon tryptone soja EP / USP / BP / JP (déshydraté) Thermo Scientific™ Oxoid™. Ce milieu polyvalent, contenant deux peptones, est adapté à la culture des bactéries aérobies et anaérobies. Il est spécifié dans la pharmacopée internationale1,2,3,4 et les méthodes de test des denrées alimentaires pour la croissance d’un vaste éventail d’organismes.
Utilisez le bouillon tryptone soja pour favoriser la prolifération de nombreux organismes exigeants sans ajout de sérum, tout en répondant aux formulations détaillées dans de nombreuses pharmacopées internationales.
  • Convient aux tests de sensibilité aux antibiotiques via une méthode de dilution dans des tubes
  • Recommandé dans l’USP pour la récupération d’organismes suite aux processus de stérilisation4
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bouillon tryptone soja (USP pour les milieux de digestion de fève de soja-caséine)
Forme Poudre
Type de milieu Tryptone Soy Broth
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Quantité 5 kg
Rendement Pour milieu de 167.0 L
Pour un usage en laboratoire uniquement