Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon tryptone soja (EP / USP / BP / JP pour les milieux de digestion de fève de soja-caséine) (déshydraté)
Description
Cultivez de nombreux microorganismes grâce au bouillon tryptone soja EP / USP / BP / JP (déshydraté) Thermo Scientific™ Oxoid™. Ce milieu polyvalent, contenant deux peptones, est adapté à la culture des bactéries aérobies et anaérobies. Il est spécifié dans la pharmacopée internationale1,2,3,4 et les méthodes de test des denrées alimentaires pour la croissance d’un vaste éventail d’organismes.
Utilisez le bouillon tryptone soja pour favoriser la prolifération de nombreux organismes exigeants sans ajout de sérum, tout en répondant aux formulations détaillées dans de nombreuses pharmacopées internationales.
- Convient aux tests de sensibilité aux antibiotiques via une méthode de dilution dans des tubes
- Recommandé dans l’USP pour la récupération d’organismes suite aux processus de stérilisation4
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays.Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Description | Bouillon tryptone soja (USP pour les milieux de digestion de fève de soja-caséine) |
| Forme | Poudre |
| Type de milieu | Tryptone Soy Broth |
| Type de produit | Bouillon |
| Quantité | 2,5 kg |
| Rendement | Pour 83,5 L de milieu |
Pour un usage en laboratoire uniquement