Learn More
Thermo Scientific™ Gélose tryptone soja (digestion de caséine soja)
Code produit 10649824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de milieu:
Gélose tryptone soja
Volume plein:
17 ml
19 mL
25 ml
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de milieu Volume plein Conditionnement
10649824 Gélose tryptone soja 17 ml 10 pièces
10758123 Gélose tryptone soja 25 ml 10 pièces
12932588 Gélose tryptone soja 19 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10649824 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO5012A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.01€
    13.96€ / 10 pièces
    Économisez 11.05€
    44% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Cultivez de nombreux micro-organismes à l’aide de boîtes de milieux de culture préparés contenant de la gélose tryptone soja à usage général Thermo Scientific™.
Cultivez de nombreux micro-organismes à l’aide de la gélose tryptone soja Thermo Scientific™. Un milieu de gélose à usage général et contenant deux peptones, la gélose tryptone soja prend en charge la croissance des bactéries anaérobies et aérobies, ces dernières étant cultivées en cultures profondes ou par incubation dans des conditions d’anaérobie. La gélose tryptone soja est recommandée comme milieu de référence pour l’analyse des milieux sélectifs pour mesurer le degré d’inhibition.
La gélose tryptone soja, également appelée peptone de soja et hydrolysat de caséine, est un milieu à usage général spécifié dans la pharmacopée et les méthodes de test des denrées alimentaires pour la croissance d’un large éventail d’organismes. Ce produit est testé par rapport à la pharmacopée et est principalement utilisé comme milieu de référence pour l’analyse des milieux sélectifs.
  • Offre le confort d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
  • Peut être utilisée comme base gélosée au sang
  • Recommandée en tant que milieu de référence pour l’analyse des milieux sélectifs
  • Conforme aux formulations détaillées dans la pharmacopée internationale 
Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic offrant une solution complète et rapide avec les résultats de qualité dont votre laboratoire a besoin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Format Monoplaque de 90 mm
Type de milieu Gélose tryptone soja
Type de produit Gélose
Volume plein 17 ml
Quantité 10/boîte