Learn More
Thermo Scientific™ Gélose tryptone soja (digestion de caséine soja)
Descripción
Cultivez de nombreux micro-organismes à l’aide de la gélose tryptone soja Thermo Scientific™. Un milieu de gélose à usage général et contenant deux peptones, la gélose tryptone soja prend en charge la croissance des bactéries anaérobies et aérobies, ces dernières étant cultivées en cultures profondes ou par incubation dans des conditions d’anaérobie. La gélose tryptone soja est recommandée comme milieu de référence pour l’analyse des milieux sélectifs pour mesurer le degré d’inhibition.
- Offre le confort d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
- Peut être utilisée comme base gélosée au sang
- Recommandée en tant que milieu de référence pour l’analyse des milieux sélectifs
- Conforme aux formulations détaillées dans la pharmacopée internationale
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic offrant une solution complète et rapide avec les résultats de qualité dont votre laboratoire a besoin.
Especificaciones
Especificaciones
| Couleur | Ivoire, transparent |
| Contenu et stockage | 6°C à 12°C |
| Format | Plaque de 90mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de milieu | Gélose tryptone soja |
| Type de produit | Gélose |
| Volume plein | 25 ml |
| Poids plein | 25 g ± 5 % |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
| Quantité | 10/boîte |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.