Learn More
Thermo Scientific™ Gélose tryptone soja (digestion de caséine soja)
Code produit 12932588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de milieu:
Gélose tryptone soja
Volume plein:
17 ml
19 mL
25 ml
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de milieu Volume plein Conditionnement
12932588 Gélose tryptone soja 19 mL 10 pièces
10649824 Gélose tryptone soja 17 ml 10 pièces
10758123 Gélose tryptone soja 25 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12932588 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO0163A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.00€
    17.94€ / 10 pièces
    Économisez 2.06€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Cultivez de nombreux micro-organismes à l’aide de boîtes de milieux de culture préparés contenant de la gélose tryptone soja à usage général Thermo Scientific™.
Cultivez de nombreux micro-organismes à l’aide de la gélose tryptone soja Thermo Scientific™. Un milieu de gélose à usage général et contenant deux peptones, la gélose tryptone soja prend en charge la croissance des bactéries anaérobies et aérobies, ces dernières étant cultivées en cultures profondes ou par incubation dans des conditions d’anaérobie. La gélose tryptone soja est recommandée comme milieu de référence pour l’analyse des milieux sélectifs pour mesurer le degré d’inhibition.
La gélose tryptone soja, également appelée peptone de soja et hydrolysat de caséine, est un milieu à usage général spécifié dans la pharmacopée et les méthodes de test des denrées alimentaires pour la croissance d’un large éventail d’organismes. Ce produit est testé par rapport à la pharmacopée et est principalement utilisé comme milieu de référence pour l’analyse des milieux sélectifs.
  • Offre le confort d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
  • Peut être utilisée comme base gélosée au sang
  • Recommandée en tant que milieu de référence pour l’analyse des milieux sélectifs
  • Conforme aux formulations détaillées dans la pharmacopée internationale 
Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic offrant une solution complète et rapide avec les résultats de qualité dont votre laboratoire a besoin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Format Plaque simple de 90 mm
Type de milieu Gélose tryptone soja
Type de produit Gélose
Volume plein 19 mL
Quantité 10/boîte