Learn More
Thermo Scientific™ Gélose tryptone soja avec boîte de contact Disinhibitor PLUS
Code produit 17631326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Boîte contact de 55 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Conditionnement
17631326 Boîte contact de 55 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17631326 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO5172C
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Après le nettoyage et la désinfection, effectuez l’échantillonnage des surfaces en toute simplicité : quatre désinhibiteurs (y compris du thiosulfate de sodium) neutralisent les désinfectants de surface et facilitent la récupération des microorganismes.
Après le nettoyage et la désinfection, effectuez l’échantillonnage des surfaces en toute simplicité grâce aux plaques de contact de tryptone soja gélose avec désinhibiteur Thermo Scientific™, contenant de la lécithine et du polysorbate 80, du thiosulfate de sodium et du Tween 80 afin de neutraliser les désinfectants de surface et faciliter la récupération des microorganismes. L’ajout de thiosulfate de sodium est conforme aux exigences de la pharmacopée internationale.
Rationalisez la surveillance de l’environnement dans les salles blanches avec la gélose tryptone soja Thermo Scientific™ fournie dans des boîtes de contact Disinhibitor PLUS pour l’échantillonnage de surface.
  • Sécurisé : le fond en forme de dôme empêche la gélose de s’écouler hors de la boîte
  • Facile à manipuler : la technologie GripFit™ garantit que le couvercle reste en place lors de la manipulation tout en pouvant être facilement retiré pendant la surveillance de l’environnement
  • Interprétation simple des résultats : une couche interne à la base de la boîte est sous-divisée en grilles afin de faciliter le calcul des unités formant des colonies (CFU) à partir de tests de surface, permettant ainsi aux laboratoires d’indiquer si les niveaux de contaminants se situent dans les limites acceptables prédéfinies
  • Facile à empiler : offre une meilleure stabilité lors de la manipulation et du transport. La ventilation est réduite pour empêcher le dessèchement des boîtes
  • Homogène : fabrication selon une procédure spécialisée et automatisée pour garantir une couche de gélose lisse et uniformément répartie dans chaque boîte
L’échantillonnage de surface est réalisé en faisant rouler délicatement la surface bombée de la gélose sur la zone à tester. Si des microorganismes susceptibles d’entraîner une maladie ou une infection sont présents, ils se développeront et formeront des colonies facilement visibles à la surface de la gélose. Ceci représente un moyen fiable et efficace pour déterminer la propreté microbienne des surfaces et contribue au contrôle des dangers invisibles associés à la contamination microbienne. Toute croissance devient clairement visible dans un délai de trois jours pour les bactéries et de cinq jours pour les champignons.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Testée conformément aux normes BP/EP/JP/USP.
Couleur Ivoire, transparent
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Description Gélose tryptone soja avec désinhibiteur PLUS
Format Boîte contact de 55 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Gélose
Volume plein 13 ml
Poids plein 13.5 g ±5 %
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 20/boîte