Learn More
Thermo Scientific™ Tryptone Soya Agar EP/USP/JP/BP (Dehydrated)
Code produit 10137562
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5 kg
5 kg
Conditionnement:
3kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10137562 500 g 500g
10483983 5 kg 5kg
11973752 2,5 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10137562 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0131B
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Grow a wide variety of microorganisms with this general purpose medium specified in international pharmacopoeia.
Grow a wide variety of microorganisms with Thermo Scientific ™ Oxoid ™ Tryptone Soya Agar (Dehydrated). A general purpose agar medium containing two peptones, Tryptone Soya Agar supports the growth of both aerobes and anaerobes, the latter being grown either in deep cultures or by incubation under anaerobic conditions. Tryptone Soya Agar is recommended as a reference medium when testing selective media to measure the degree of inhibition1.
La gélose tryptone soja, également appelée peptone de soja et hydrolysat de caséine, est un milieu à usage général spécifié dans la pharmacopée et les méthodes de test des aliments pour la croissance d’un large éventail d’organismes. Ce produit est testé par rapport à la pharmacopée2, 3, 4, 5 et est principalement utilisé comme milieu de référence pour l’analyse des milieux sélectifs.
  • Recommandée en tant que milieu de référence pour l’analyse des milieux sélectifs
  • Est conforme aux formulations détaillées dans la pharmacopée internationale
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Gélose tryptone soja
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour 12,5 L de milieu
For Laboratory Use Only