Learn More
Thermo Scientific™ Tryptone Soya Agar EP/USP/JP/BP (Dehydrated)
Code produit 11973752
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5 kg
5 kg
Conditionnement:
3kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11973752 2,5 kg 3kg
10483983 5 kg 5kg
10137562 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11973752 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0131R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00€
    718.59€ / 3kg
    Économisez 66.41€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Grow a wide variety of microorganisms with this general purpose medium specified in international pharmacopoeia.
Grow a wide variety of microorganisms with Thermo Scientific ™ Oxoid ™ Tryptone Soya Agar (Dehydrated). A general purpose agar medium containing two peptones, Tryptone Soya Agar supports the growth of both aerobes and anaerobes, the latter being grown either in deep cultures or by incubation under anaerobic conditions. Tryptone Soya Agar is recommended as a reference medium when testing selective media to measure the degree of inhibition1.
La gélose tryptone soja, également appelée peptone de soja et hydrolysat de caséine, est un milieu à usage général spécifié dans la pharmacopée et les méthodes de test des aliments pour la croissance d’un large éventail d’organismes. Recommandée en tant que milieu de référence pour l’analyse des milieux sélectifs. Est conforme aux formulations détaillées dans la pharmacopée internationale2,3,4,5.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.  
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Gélose tryptone soja
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture
Quantité 2,5 kg
Rendement Pour 62,5 L de milieu
For Laboratory Use Only