Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de contact irradiée (triple emballage) de gélose Tryptone Soya
Code produit 11913732
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11913732 10/boîte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11913732 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO0262D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.00€
    32.83€ / 10 pièces
    Économisez 8.17€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Effectuez un échantillonnage de surface sans effort dans les environnements les plus réglementés à l’aide de cette plaque de contact irradiée à triple emballage.
Effectuez un échantillonnage de surface sans effort dans les environnements les plus réglementés à l’aide de la plaque de contact irradiée à triple emballage de gélose Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptone Soya. La gélose Tryptone Soya est un milieu à usage général contenant deux peptones. Elle favorise la croissance de nombreux organismes et convient aux cultures aérobies et anaérobies.
Simplifiez la surveillance environnementale des salles blanches grâce à la plaque de contact irradiée à triple emballage de gelose Tryptone Soya.
  • Sécurisé : le fond en forme de dôme empêche la gélose de s’écouler hors de la boîte
  • Facile à manipuler : la technologie GripFit™ garantit que le couvercle reste en place lors de la manipulation tout en pouvant être facilement retiré pendant la surveillance de l’environnement
  • Interprétation simple des résultats : une couche interne à la base de la boîte est sous-divisée en grilles afin de faciliter le calcul des unités formant des colonies (CFU) à partir de tests de surface, permettant ainsi aux laboratoires d’indiquer si les niveaux de contaminants se situent dans les limites acceptables prédéfinies
  • Facile à empiler : offre une meilleure stabilité lors de la manipulation et du transport. La ventilation est réduite pour empêcher le dessèchement des boîtes
  • Homogène : fabrication selon une procédure spécialisée et automatisée pour garantir une couche de gélose lisse et uniformément répartie dans chaque boîte
  • Réduction du risque de contamination : les couches protectrices améliorent le contrôle de l’humidité en intégrant des éléments innovants qui permettent le passage et l’absorption de l’excès d’humidité, réduisant ainsi le risque de contamination
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune paille, transparent
Contenu et stockage 2 à 25°C
Description Gélose tryptone soja Plaque de contact irradiée à triple emballage
Format Boîte contact de 55 mm
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de produit Gélose
Poids plein 13,5 g ± 5 %
Type d’emballage Triple emballage - traité par irradiation
Quantité 10/boîte