Learn More
Thermo Scientific™ Gélose tryptone soja, TWI, remplissage profond
Code produit 12942638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Gélose tryptone soja (TWI, remplissage profond)
Quantité:
1 x 10 plaques
Volume plein:
23 mL
Conditionnement:
Pack de 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Quantité Volume plein Conditionnement
12942638 Gélose tryptone soja (TWI, remplissage profond) 1 x 10 plaques 23 mL Pack de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12942638 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO0821B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.21€
    28.09€ / Pack de 10
    Économisez 2.12€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Surveillez les procédés aseptiques à l’intérieur des salles blanches de fabrication ou des isolateurs, en particulier dans l’industrie (bio)pharmaceutique, grâce aux boîtes de milieux de culture à remplissage profond et à triple emballage.
Surveillez les processus aseptiques dans les salles blanches de fabrication ou les isolateurs avec la gélose tryptone soja Thermo Scientific™ (TWI, Deep Fill). Milieu de gélose à usage général contenant deux peptones, la gélose tryptone soja (TWI, Deep Fill) favorisera la croissance d’une grande variété d’organismes. Elle est adaptée à la culture aussi bien des organismes aérobies que des organismes anaérobies.
Les plaques de gélose tryptone soja de 90 mm (TWI, Deep Fill) sont conçues pour des applications d’échantillonnage d’air passif et actif. Le milieu de culture de qualité supérieure permet le dénombrement total des microbes aérobies, des bactéries coliformes et des levures / moisissures sur des surfaces propres dédiées.
  • Stérile : les boîtes sont irradiées puis emballées dans un triple emballage transparent
  • Homogène : des procédures de fabrication automatisées garantissent une couche de gélose lisse et uniformément répartie dans chaque boîte.
  • Optimisée : tous les produits subissent des tests de contrôle qualité quantitatif, à l’aide d’une faible dose d’inoculum, afin de garantir des performances optimales
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Description Gélose tryptone soja (TWI, remplissage profond)
Format Plaque simple de 90 mm
Type de produit Gélose
Volume plein 23 mL
Quantité 1 x 10 plaques