Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon tryptone soja (en flacon)
Code produit 12693428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids plein:
10,0 g + 0,3 g
100 à 101,5 g
100,0 à 101,5 g
100,0 g + 1,5 g
20,0 à 20,3 g
450 à 454 g
500,0 - 504,0 g
90 à 90,5 g
Conditionnement:
10 pièces
24 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids plein Conditionnement
12693428 100,0 g + 1,5 g 10 pièces
15622129 100 à 101,5 g 10 pièces
12786959 10,0 g + 0,3 g 24 pièces
15632129 450 à 454 g -
15239047 20,0 à 20,3 g -
12864132 90 à 90,5 g 10 pièces
12854132 100,0 à 101,5 g 10 pièces
13255489 500,0 - 504,0 g 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12693428 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur BO0369M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.75€
    60.73€ / 10 pièces
    Économisez 86.02€
    58% de réduction
 Article restreint
En stock
Cultivez une grande variété de microorganismes à l’aide de ce milieu dans des flacons prêts à l’emploi pratiques.
Cultivez de nombreux microorganismes grâce au milieu à base de bouillon tryptone soja Thermo Scientific™ Oxoid™, en flacon et prêt à l’emploi. Ce milieu polyvalent, contenant deux peptones, est adapté à la culture des bactéries aérobies et anaérobies. Il est spécifié dans la pharmacopée internationale1,2,3,4 et les méthodes de test des denrées alimentaires pour la croissance d’un vaste éventail d’organismes.
Plus besoin d’autoclaver ni de distribuer grâce aux flacons pratiques, pré-remplis et prêts à l’emploi de bouillon tryptone soja.
  • Est conforme aux formulations détaillées dans la pharmacopée internationale.
  • Pratique : flacons pré-remplis prêts pour une utilisation immédiate.
  • Simple : facile à utiliser avec un minimum de formation.
  • Longue durée de conservation : jusqu’à 12 mois.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune paille, transparent
Contenu et stockage 2 à 25°C
Description Bouillon tryptone soja (en flacon)
Format Flacon
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de produit Gélose
Poids plein 100,0 g + 1,5 g
Type d’emballage 10 flacons avec bouchons injectables et à septum étroit et dans une boîte
Quantité 10/paquet