Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon tryptone soja (en flacon)
Code produit 12864132
Change view
Click to view available options
Poids plein:
10,0 g + 0,3 g
100 à 101,5 g
100,0 à 101,5 g
100,0 g + 1,5 g
20,0 à 20,3 g
90 à 90,5 g
Conditionnement:
10 pièces
24 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids plein unitSize
12864132 90 à 90,5 g 10 pièces
15622129 100 à 101,5 g 10 pièces
12786959 10,0 g + 0,3 g 24 pièces
12693428 100,0 g + 1,5 g 10 pièces
15239047 20,0 à 20,3 g -
12854132 100,0 à 101,5 g 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12864132 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur BO0351U
Cultivez une grande variété de microorganismes à l’aide de ce milieu dans des flacons prêts à l’emploi pratiques.
Cultivez de nombreux microorganismes grâce au milieu à base de bouillon tryptone soja Thermo Scientific™ Oxoid™, en flacon et prêt à l’emploi. Ce milieu polyvalent, contenant deux peptones, est adapté à la culture des bactéries aérobies et anaérobies. Il est spécifié dans la pharmacopée internationale1,2,3,4 et les méthodes de test des denrées alimentaires pour la croissance d’un vaste éventail d’organismes.
Remove the need for autoclaving and dispensing with convenient, pre-filled and ready-to-use bottles of Tryptone Soya Broth.
  • Conforms to formulations detailed in International Pharmacopoeia.
  • Convenient: pre-filled bottles are ready for immediate use.
  • Simple: easy to use with minimum training.
  • Long shelf life: up to 12 months.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Thermo Scientific™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Straw
Contenu et stockage 2°C to 25°C
Format 125 mL sirop bottle
Origine de la fabrication United Kingdom
Type de produit Microbiology Media
Poids plein 90 à 90,5 g
Type d’emballage 10 sirop bottles with screw cap closures in a box.
Quantité 10/Pk.