Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon tryptone soja (en flacon)
Code produit 13255489
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids plein:
10,0 g + 0,3 g
100 à 101,5 g
100,0 à 101,5 g
100,0 g + 1,5 g
20,0 à 20,3 g
450 à 454 g
500,0 - 504,0 g
90 à 90,5 g
Conditionnement:
10 pièces
24 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids plein Conditionnement
13255489 500,0 - 504,0 g 10 pièces
15622129 100 à 101,5 g 10 pièces
12786959 10,0 g + 0,3 g 24 pièces
15632129 450 à 454 g -
12693428 100,0 g + 1,5 g 10 pièces
15239047 20,0 à 20,3 g -
12864132 90 à 90,5 g 10 pièces
12854132 100,0 à 101,5 g 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 13255489 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur BO0351V
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cultivez une grande variété de microorganismes à l’aide de ce milieu dans des flacons prêts à l’emploi pratiques.
Cultivez de nombreux microorganismes grâce au milieu à base de bouillon tryptone soja Thermo Scientific™ Oxoid™, en flacon et prêt à l’emploi. Ce milieu polyvalent, contenant deux peptones, est adapté à la culture des bactéries aérobies et anaérobies. Il est spécifié dans la pharmacopée internationale1,2,3,4 et les méthodes de test des denrées alimentaires pour la croissance d’un vaste éventail d’organismes.
Remove the need for autoclaving and dispensing with convenient, pre-filled and ready-to-use bottles of Tryptone Soya Broth.
  • Conforms to formulations detailed in International Pharmacopoeia.
  • Convenient: pre-filled bottles are ready for immediate use.
  • Simple: easy to use with minimum training.
  • Long shelf life: up to 12 months.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Thermo Scientific™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Straw, clear
Forme Liquide
Origine de la fabrication United Kingdom
Type de produit Broth Tube
Stérilité Stérile
Classe d’organisme cible Bacteria
Type de test Microbial Detection
Poids plein 500,0 - 504,0 g
Quantité 10 x 500 mL