Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptone Soya Broth, Wide Neck
Description
General purpose bottled media complying with EP/USP specification.
Spécification
Spécification
| ATCC® | ARTG |
| Certifications/Conformité | EP / USP |
| Contenu et stockage | 2°C à 25°C |
| Pays d’origine | Royaume-Uni |
| Type de milieu | Milieux préparés |
| Type de produit | Culture mise en flacon |
| À utiliser avec (application) | Milieu de culture pharmaceutique en flacon |
| Type d’emballage | Boîte |
| Quantité | 10 x 500 ml |