Learn More
Tryptophol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10706171 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10706171 5 g Flacon en verre 5g
10434463 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10706171 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140600050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 526-55-6 | C10H11NO | 161.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 526-55-6
Formule moléculaire C10H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 161.20
Numéro MDL MFCD00005659
Clé InChI MBBOMCVGYCRMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tryptophol, 3-2-hydroxyethyl indole, indole-3-ethanol, 1h-indole-3-ethanol, 2-1h-indol-3-yl ethanol, 3-indoleethanol, indoleethanol, 3-indolylethanol, indole ethanol, 2-3-indolyl ethanol
CID PubChem 10685
ChEBI CHEBI:17890
SMILES OCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Tryptophol
Note relative au nom 97%
Point de fusion 57.0°C to 60.0°C
Couleur Blanc à marron
Point d’ébullition 174.0°C (2.7 mbar)
Point d’éclair 255°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 21, I, 218
Merck Index 15, 9978
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in methanol, ethanol, acetone, chloroform, and ethyl acetate
Nom IUPAC 2-(1H-indol-3-yl)ethan-1-ol
Poids de la formule 161.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Masse cristalline, cristaux, flocons ou poudre