Learn More
Tryptophol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327745 5 g 5g
11317745 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327745 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02555.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 526-55-6 | C10H11NO | 161.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme réactif pour la préparation d’inhibiteurs du domaine C-terminal de l’ARN polymérase II et de leurs activités antitumorales, d’agents anti-VIH-1, d’inhibiteurs d’interactions protéino-protéiques, d’agonistes partiels du récepteur de sérotonine 5-HT1A, de sécrétagogues d’hormones de croissance, d’inhibiteurs du facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), de ligands de récepteurs d’adénosine A2B, d’inhibiteurs potentiels de détoxification de phytoalexine brassinine de crucifères, d’inhibiteurs de l’interleukine et d’inhibiteurs de l’acétyl cholinestérase à deux sites de liaison.
Solubilité
La solubilité dans le méthanol donne une turbidité très faible. Soluble dans l’eau à 25°C 2749 mg/l.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 526-55-6
Formule moléculaire C10H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 161.20
Numéro MDL MFCD00005659
Clé InChI MBBOMCVGYCRMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tryptophol, 3-2-hydroxyethyl indole, indole-3-ethanol, 1h-indole-3-ethanol, 2-1h-indol-3-yl ethanol, 3-indoleethanol, indoleethanol, 3-indolylethanol, indole ethanol, 2-3-indolyl ethanol
CID PubChem 10685
ChEBI CHEBI:17890
Nom IUPAC 2-(1H-indol-3-yl)ethan-1-ol
SMILES OCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Tryptophol
Point de fusion 56°C to 59°C
Point d’ébullition 174°C (2 mmHg)
Point d’éclair 255°C (491°F)
Quantité 5 g
Beilstein 125553
Merck Index 14,9798
Poids de la formule 161.2
Pourcentage de pureté 97%