Learn More
Tryptophol, TRC
Code produit 30132995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
5 g
Conditionnement:
250mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132995 5 g 5g
30012912 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30132995 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8947005G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 526-55-6
Formule moléculaire C10H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 161.2
Synonyme Indole-3-ethanol, 2-(1H-Indol-3-yl)ethanol, 2-(3-Indolyl)ethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)-1H-indole, 3-(2-Hydroxyethyl)indole, 3-(β-Hydroxyethyl)indole, IEA, NSC 3884, β-(3-Indole)ethanol;
Nom IUPAC 2-(1H-indol-3-yl)ethan-1-ol
SMILES OCCC1=CNC2=C1C=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Tryptophol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C10H11NO/c12-6-5-8-7-11-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,11-12H,5-6H2
Poids de la formule 161.0841
Pourcentage de pureté >95%