Learn More
Heinz Herenz TS-Swab Alu-Amies
Code produit 15962121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
150 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
15962121 Stérile 150 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15962121 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1020020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.51€
    73.64€ / 150 pièces
    Économisez 32.87€
    30% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Stérile avec le milieu Amies. Ensemble de transport microbiologique. Applicateur en aluminium avec embout en coton, stérilisé par irradiation et conditionné individuellement sous emballage pelable.
Nous proposons une large gamme d'écouvillons stériles et non stériles :
  • Applicateur en bois, PS, PP, aluminium ou papier
  • Chaque modèle est disponible en différentes longueurs.
  • Avec une tête en coton, viscose, polyester ou mousse
  • Diamètre des têtes : petit, moyen ou grand
  • Cela garantit la disponibilité de l'instrument adapté à chaque application spécifique.
  • Par exemple, les écouvillons à embout de coton sont recommandés pour une utilisation par les spécialistes ORL.
  • Nos cotons-tiges stériles sont tous emballés individuellement.
Veuillez noter dans le domaine médical :
  • Convient uniquement pour un usage unique
  • Réservé au personnel médical
Spécification
Type de produit Système de transport liquide Amies
Format Écouvillon
Type de milieu Amies liquides