Description
- Gain de temps et d’argent
- Conformité aux normes et références internationales
- Qualité homogène
- Le milieu de culture classique pour les microorganismes est un milieu de gélose.
- Les milieux sont disponibles en deux formats.
- Les milieux de gélose en tubes sont à verser dans des plaques de gélose.
- Le contenu d’un tube est suffisant pour deux boîtes de Pétri de 90 mm ou pour trois boîtes de Pétri de 60 mm.
- Le milieu de gélose en flacons représente une alternative économique aux plaques de coulage.
- Les milieux de gélose en tubes sont à verser dans des plaques de gélose.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Gélose nutritive TSA |
| Stérilité | Stérile |
| Format | Flacon |