Learn More
Thermo Scientific™ TSE Series Solid Door Laboratory Refrigerators
GREENER_CHOICE
Code produit 31740916 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
77 L
266 L
564 L
Capacité (impériale):
20 cu.ft.
3 cu.ft
9.4 cu.ft.
Alimentation électrique:
230 V/50 Hz
Modèle:
Undercounter
Upright
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Capacité (impériale) Alimentation électrique Modèle Conditionnement
31740916 77 L 3 cu.ft 230 V/50 Hz Undercounter 1 pièce
31783194 77 L 3 cu.ft 230 V/50 Hz Undercounter 1 pièce
31783548 266 L 9.4 cu.ft. 230 V/50 Hz Upright 1 pièce
31740917 266 L 9.4 cu.ft. 230 V/50 Hz Upright 1 pièce
31740937 564 L 20 cu.ft. 230 V/50 Hz Upright 1 pièce
31782144 564 L 20 cu.ft. 230 V/50 Hz Upright 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31740916 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSE0405SV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1526.00€
    1510.74€ / 1 pièces
    Économisez 15.26€
    1% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Digital control and temperature alarms deliver dependable storage for everyday supplies. Thermo Scientific Laboratory Refrigerators solid door models offer consistent performance for routine lab use in convenient undercounter and upright single door sizes that fit a variety of laboratory spaces.
Thermo Scientific TSE Series Solid Door Laboratory Refrigerators provide dependable temperature performance and straightforward operation for routine lab use. Digital control and essential features support daily storage needs, and solid doors help protect contents from ambient light. All models use SNAP and F-Gas compliant hydrocarbon refrigerants and include a two-year warranty, offering practical value for everyday laboratory workflows.
  • Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
  • Quiet operation, less than 53 dB
  • SNAP compliant green refrigerants
  • Auto defrost
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Hi/Lo Temperature, and door ajar failure alarms
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 3 cu.ft
Capacité (métrique) 77 L
Gamme de températures 1°C to 10°C
Température (point de consigne) 5°C
Réfrigérant R600a
Modèle de porte Solid
No. of Doors 1
Door Material Solid
Étagères 2
Étagères de porte 2
Matériau de la hotte Painted Steel
Finition externe Painted Steel
Isolation HFC-free Polyurethane Foam
Certifications/Conformité CE
Modèle Undercounter
Affichage Digital
Roulettes Rear: Nylon Wheels
Type de contrôle Digital
Ports 1 Rear-access Port
Garantie 2 Years Parts & Labor
Options de surveillance Alarm
Sécurité d’accès Key Lock
Compresseur Hermetic
Dimensions (P x l x H) extérieures 25.3 x 23.4 x 32.8 in. (64.5 x 59.5 x 83.3 cm)
Dimensions (P x l x H) intérieures 19.3 x 19.0 x 24.4 in. (49.0 x 48.3 x 62 cm)
Type de bouchon UK
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Consommation d’énergie 0.44 kw-hr/day
Poids à l’expédition (impériale) 114 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 52 kg