Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs à usage général TSG - Avec caisse
Code produit 17147758 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 L
700 L
1500 L
Type de prise:
UE
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de prise Conditionnement
17147758 700 L UE 1 pièce
17127748 400 L UE 1 pièce
17107738 1500 L UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17147758 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSG700FESCV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6418.43€
    6020.00€ / 1 pièces
    Économisez 398.43€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les congélateurs à usage général de la série TSG sont conçus avec les performances, la sécurité et les caractéristiques de qualité que vous attendez de Thermo Scientific™.
Les congélateurs de laboratoire à usage général Thermo Scientific™ série TSG sont conçus en pensant à vos besoins. La série TSG est idéale pour les demandes les plus exigeantes d’une utilisation quotidienne dans les laboratoires de recherche, cliniques et industriels qui stockent des réactifs, des milieux, des protéines et des échantillons utilisés quotidiennement dans le laboratoire.
Les congélateurs de la série TSG sont conçus en pensant à votre laboratoire, ce qui permet d’associer les performances, la sécurité et la qualité requises pour les applications de laboratoire quotidiennes.
  • Large gamme de tailles allant de la porte pleine de 400 L à la double porte de 1 500 L.
  • Fonctionnement silencieux < 50 dBA
  • Intérieur et extérieur peints en blanc
  • Dégivrage adaptatif
  • Alarmes de température, de porte entrouverte et de panne d’alimentation (avec sauvegarde de batterie).
  • Émission de chaleur faible
  • Port d’accès arrière
  • Verrou à clé
  • LED sans mercure
  • Réfrigérants hydrocarbures verts
  • Contact pour report d’alarme à distance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Série TSG Congélateur de laboratoire à usage général
Capacité (métrique) 700 L
Gamme de températures -12°C à -30°C
Température (point de consigne) -20 °C
Modèle de porte Solide
No. of Doors 1
Matériau de la hotte Acier
Intérieur Acier peint
Finition externe Acier peint
Étagères 4 réglages
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg
Certifications/Conformité CE
Roulettes Oui
Type de contrôle Microprocesseur numérique
Ports 1 port d’accès arrière
Garantie 12 mois
Dégivrage Dégivrage adaptatif
Type d’emballage En caisse
Dimensions (P x l x H) intérieures 686 x 600 x 1505 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 686 x 600 x 1505 mm
Options de surveillance Alarme
Sécurité d’accès Serrure
Compatibilité avec Smart View Compatible Smart-Vue Pro
Type de prise UE
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Concept écologique Éconergétique
Réfrigérant R290
Poids à l’expédition (métrique) 171 kg