Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs à usage général TSG - Emballage carton
GREENER_CHOICE
Code produit 17127738 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 L
700 L
1500 L
1 500 l
Modèle de porte:
Solide
Verre
Type de bouchon:
Royaume-Uni
UE
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Modèle de porte Type de bouchon unitSize
17127738 1500 L Verre UE 1 pièce
17137738 1 500 l Verre Royaume-Uni 1 pièce
17167738 1500 L Solide UE 1 pièce
17147748 400 L Verre UE 1 pièce
17187748 400 L Solide UE 1 pièce
17167758 700 L Verre UE 1 pièce
17107768 700 L Solide UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17127738 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSG1500REGBV
Économies sur les analyses des eaux usées
Utilisez le code promo 28023
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les réfrigérateurs à usage général de la série TSG sont conçus avec les performances, la sécurité et les caractéristiques de qualité que vous attendez de Thermo Scientific™.
Les réfrigérateurs de laboratoire à usage général Thermo Scientific™ série TSG sont conçus en pensant à vos besoins. La série TSG est idéale pour les demandes les plus exigeantes d’une utilisation quotidienne dans les laboratoires de recherche, cliniques et industriels qui stockent des réactifs, des milieux, des protéines et des échantillons utilisés quotidiennement dans le laboratoire.
Les réfrigérateurs à usage général de la série TSG sont conçus en pensant à votre laboratoire, ce qui permet d’associer les performances, la sécurité et la qualité requises pour les applications de laboratoire quotidiennes.
  • Large gamme de tailles allant de 400 L à la double porte de 1 500 L
  • Portes en verre (triple volet) et portes pleines
  • Fonctionnement silencieux < 50 dBA
  • Intérieur et extérieur peints en blanc
  • Dégivrage adaptatif
  • Alarmes de température, de porte entrouverte et de panne d’alimentation (avec sauvegarde de batterie).
  • Émission de chaleur faible
  • Port d’accès arrière
  • Verrou à clé
  • LED sans mercure
  • Réfrigérants hydrocarbures verts
  • Contact pour report d’alarme à distance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Réfrigérateur de laboratoire à usage général série TSG
Capacité (métrique) 1500 L
Température (point de consigne) +5°C
Réfrigérant R290
Modèle de porte Verre
No. of Doors 2
Étagères 8 réglages
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg
Matériau de la hotte Acier
Finition externe Acier peint
Intérieur Acier peint
Certifications/Conformité CE
Roulettes Oui
Type de contrôle Microprocesseur numérique
Ports 1 port d’accès arrière
Garantie 36 mois
Dégivrage Dégivrage adaptatif
Type d’emballage En boîte
Options de surveillance Alarme
Sécurité d’accès Serrure à clé
Compatibilité avec Smart View Compatible avec Smart-Vue Pro
Dimensions (P x l x H) intérieures 690 x 1300 x 1510 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 837 x 1440 x 2082 mm
Type de bouchon UE
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Fréquence 50 Hz
Concept écologique Écoénergétique
Poids à l’expédition (métrique) 283 kg