Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs à usage général TSG - Emballage carton
GREENER_CHOICE
Code produit 17137738 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 L
700 L
1500 L
1 500 l
Modèle de porte:
Solide
Verre
Type de bouchon:
Royaume-Uni
UE
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Modèle de porte Type de bouchon unitSize
17137738 1 500 l Verre Royaume-Uni 1 pièce
17127738 1500 L Verre UE 1 pièce
17167738 1500 L Solide UE 1 pièce
17147748 400 L Verre UE 1 pièce
17187748 400 L Solide UE 1 pièce
17167758 700 L Verre UE 1 pièce
17107768 700 L Solide UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17137738 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSG1500REGBW
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les réfrigérateurs à usage général de la série TSG sont conçus avec les performances, la sécurité et les caractéristiques de qualité que vous attendez de Thermo Scientific™.
Les réfrigérateurs de laboratoire à usage général Thermo Scientific™ série TSG sont conçus en pensant à vos besoins. La série TSG est idéale pour les demandes les plus exigeantes d’une utilisation quotidienne dans les laboratoires de recherche, cliniques et industriels qui stockent des réactifs, des milieux, des protéines et des échantillons utilisés quotidiennement dans le laboratoire.
TSG Series General Purpose Refrigerators are designed with your laboratory in mind, combining the performance, security, and quality required for everyday laboratory applications.
  • Wide range of sizes from 400 L to 1500 L double door
  • Glass door (triple pane) and solid door configurations
  • Whisper quite operation < 50 dBA
  • White painted interior and exterior
  • Adaptive Defrost
  • Temperature, door ajar, and power failure (with battery backup) alarms.
  • Low heat output
  • Rear access port
  • Keyed Lock
  • LED interior lighting
  • Green hydrocarbon refrigerants
  • Remote alarm contacts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Réfrigérateur de laboratoire à usage général série TSG
Capacité (métrique) 1 500 l
Gamme de températures 2°C à 10°C
Température (point de consigne) +5°C
Réfrigérant R290
Modèle de porte Verre
No. of Doors 2
Étagères 8 réglages
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg
Matériau de la hotte Acier
Finition externe Acier peint
Intérieur Acier peint
Certifications/Conformité CE
Roulettes Oui
Type de contrôle Microprocesseur numérique
Ports 1 port d’accès arrière
Garantie 36 mois
Dégivrage Dégivrage adaptatif
Type d’emballage Boxed
Options de surveillance Alarme
Sécurité d’accès Key Lock
Compatibilité avec Smart View Compatible avec Smart-Vue Pro
Dimensions (P x l x H) intérieures 690 x 1300 x 1510 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 837 x 1440 x 2082 mm
Type de bouchon Royaume-Uni
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Fréquence 50 Hz
Concept écologique Energy Efficient
Poids à l’expédition (métrique) 283 kg