Learn More
TSQ, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | TSQ |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H16N2O3S/c1-12-5-7-15(8-6-12)23(20,21)19-16-11-14(22-2)10-13-4-3-9-18-17(13)16/h3-11,19H,1-2H3 |
| Poids de la formule | 328.0882 |