missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSQ, TRC

Code produit 30450385
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30450385 25 mg -
30456872 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30450385 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT94755325MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 109628-27-5
Formule moléculaire C17H16N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 328.39
Synonyme N-(6-Methoxy-8-quinolinyl)-4-methylbenzenesulfonamide, NSC 120213, TSQ
Nom IUPAC N-(6-methoxyquinolin-8-yl)-4-methylbenzenesulfonamide
SMILES COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)c3ncccc3c1

Spécification

Nom chimique ou matériau TSQ
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H16N2O3S/c1-12-5-7-15(8-6-12)23(20,21)19-16-11-14(22-2)10-13-4-3-9-18-17(13)16/h3-11,19H,1-2H3
Poids de la formule 328.0882
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.