Learn More
Tuttnauer TST Bandes indicatrices, boîte de 200 bandes
Code produit 31453993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur
31453993 Blanc
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31453993 Fournisseur Tuttnauer Code fournisseur WTL1980068
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.41€
    45.85€ / 200 pièces
    Économisez 13.56€
    22% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Indicateur intégrateur à point unique de type 5 utilisé dans les processus de stérilisation à la vapeur pour une indication de cycle fiable.
  • Pour les applications de stérilisation à la vapeur nécessitant une indication claire des performances.
  • Comprend 200 bandelettes dans un format pratique pour une utilisation régulière.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) Autoclaves
Type de produit Bandelette indicatrice
Matériau Papier
Sans latex Oui
Quantité 200/Boîte