Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs -30C à dégivrage Auto hautes performances de la série TSX
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit p-6960106 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
11,5 pied cube
23 pied cube
29,2 pied cube
51,1 pied cube
Type de bouchon:
CEE 7/7
Alimentation électrique:
208 - 230 V, 50/60 Hz
208-230 V, 50Hz
208-230 V, 50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Type de bouchon Alimentation électrique unitSize
15943620 51,1 pied cube CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz 1 pièce
16347181 11,5 pied cube CEE 7/7 208-230 V, 50Hz 1 pièce
16347191 29,2 pied cube CEE 7/7 208-230 V, 50Hz 1 pièce
15668416 23 pied cube CEE 7/7 208 - 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15943620 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSX5030FV
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les congélateurs -30 °C à dégivrage automatique hautes performances de la série Thermo Scientific™ TSX offrent un choix durable pour le stockage clinique et de laboratoire.
Les congélateurs -30°C à dégivrage automatique hautes performances de la série Thermo Scientific™ TSX sont conçus avec des caractéristiques qui permettent de protéger les échantillons et d’atteindre les objectifs de durabilité pour le stockage de qualité clinique et de laboratoire nécessitant une température de -30°C. La technologie V-drive de la série est conçue pour offrir une température uniforme, qui s’adapte continuellement aux modèles utilisateur et permet de réaliser d’importantes économies d’énergie sans compromettre la protection.
  • Fonctionnement silencieux, avec un niveau sonore de 52 dB, qui permet aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans être distraits
  • Technologie V-drive unique conçue pour détecter les modes d’utilisation, comme, par exemple l’ouverture des portes lorsqu’une plus grande vitesse du compresseur est nécessaire, et les périodes de stabilité lorsque le compresseur fonctionne à une vitesse moindre, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie sans compromettre la protection
  • Jusqu’à 50 % de consommation d’énergie en moins que les modèles réfrigérants classiques*
  • Les réfrigérants R290 naturels et la mousse aqueuse soufflée rendent la série TSX conforme à la politique SNAP (Significant New Alternatives Policy) de l’Environmental Protection Agency’
  • Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
  • Plage de températures comprise entre -35° et -15°C, paramétrage usine à -30°C
  • Coûts de CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante*
  • Contrôle par microprocesseur simple d’utilisation, avec sécurité des points de consigne et alarmes
  • Compatibles avec les systèmes de surveillance sans fil et les contacts pour report d’alarme à distance
  • Verrouillages de porte standard offrant confort et assurance
  • Poignée de porte ergonomique
  • Enregistreurs graphiques en option disponibles
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Congélateur haute performance
Capacité (impériale) 51,1 pied cube
Capacité (métrique) 1447 l
Température (point de consigne) -35°C à -15°C (-30°C)
Modèle de porte Double, solide
No. of Doors 2
Étagères 8
Certifications/Conformité UL, cUL, CE
Affichage Microprocesseur
Gamme de produits TSX Series
Garantie La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Dégivrage Automatique
Dimensions (P x l x H) intérieures 28,5 x 52,5 x 58 po (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
Dimensions (L x l x H) extérieures 37,9 x 56,5 x 78,5 po (96,2 x 143,5 x 199,4 cm)
Profondeur (impériale) extérieure 37,8 in
Profondeur (impériale) intérieure 28,5 in
Profondeur (métrique) extérieure 96,0 cm
Profondeur (métrique) intérieure 72,4 cm
Hauteur (impériale) extérieure 78,5 in
Hauteur (impériale) intérieure 58 in
Hauteur (métrique) extérieure 199,4 cm
Hauteur (métrique) intérieure 147,3 cm
Largeur (impériale) extérieure 56,5 in
Largeur (impériale) intérieure 52,5 in
Largeur (métrique) extérieure 143,5 cm
Largeur (métrique) intérieure 133,4 cm
Options de surveillance Sans fil
Enregistreur graphique En option
Compatibilité avec Smart View Compatible Smart-Vue
Ampérage 15 A (CB)
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 230 V
Alimentation électrique 208-230 V, 50 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Concept écologique Écoénergétique
Réfrigérant R290
Capacité du portoir 8
Afficher plus Afficher moins
Données archivées. Selon des comparaisons réalisées entre la série TSX et la génération précédente de modèles Thermo Scientific.