Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs pour banques de sang hautes performances de la série TSX
BIOPHARMA
Product Code. 16377181 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE 7/7
Alimentation électrique:
208-230 V, 50 Hz
Modèle de porte:
Verre
Verre double
Capacité (impériale):
11.5 cu . pi
23 pied cube
29,2 pied cube
51,1 pied cube
Unit Size:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type de bouchon Alimentation électrique Modèle de porte Capacité (impériale) Unit Size
16377181 CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz Verre 29,2 pied cube 1 pièce
16307181 CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz Verre 11.5 cu . pi 1 pièce
15903620 CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz Verre double 51,1 pied cube 1 pièce
15608416 CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz Verre 23 pied cube 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 16377181 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. TSX3004BV
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Des solutions de réfrigération innovantes pour la santé et la recherche
Les réfrigérateurs pour banques de sang hautes performances de la série Thermo Scientific™ TSX sont certifiés pour ENERGY STAR™ et conçus avec des caractéristiques qui permettent de protéger les échantillons et d’atteindre les objectifs de durabilité pour le stockage du sang total et des composants sanguins. La technologie V-drive de la série est conçue pour offrir une température uniforme, qui s’adapte continuellement aux modèles utilisateur et permet de réaliser d’importantes économies d’énergie sans compromettre la protection.
  • Conçus pour répondre aux exigences strictes de l’AABB (American Association of Blood Banks) et de la FDA (Food and Drug Administration) pour le stockage du sang total et des composants sanguins
  • Permet de stocker jusqu’à 385 poches de sang (450 ml de sang total) ; stocke jusqu’à 770 poches de sang dans le réfrigérateur 51/2 pi3 (450 ml de sang total)
  • Fonctionnement silencieux, avec un niveau sonore de 52 dB, qui permet aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans être distraits
  • Technologie V-drive unique conçue pour détecter les modes d’utilisation, comme, par exemple l’ouverture des portes lorsqu’une plus grande vitesse du compresseur est nécessaire, et les périodes de stabilité lorsque le compresseur fonctionne à une vitesse moindre, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie sans compromettre la protection
  • Jusqu’à 40 % de consommation d’énergie en moins que les modèles réfrigérants classiques*
  • Les réfrigérants R290 naturels et la mousse aqueuse soufflée rendent la série TSX conforme à la politique de nouvelles alternatives significatives de l’Agence américaine de protection de l’environnement
  • Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
  • Plage de températures comprise entre 2° et 8°C, paramétrage usine à 4°C
  • Pratiques, avec tiroirs en acier inoxydable entièrement extensibles et réglables
  • Coûts de CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante*
  • Contrôle par microprocesseur simple d’utilisation, avec éclairage intérieur, sécurité des points de consigne et alarmes
  • Compatibles avec les systèmes de surveillance sans fil et les contacts pour report d’alarme à distance
  • Verrouillages de porte standard offrant confort et assurance
  • Poignée de porte ergonomique
  • Enregistreur graphique standard installé en usine
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Réfrigérateur pour banques de sang hautes performances de la série TSX
Type Réfrigérateur haute performance
Capacité (impériale) 29,2 pied cube
Capacité (métrique) 827 l
Gamme de températures 3°C to 7°C
Température (point de consigne) 3°-7°C (4°C)
Réfrigérant R290
Modèle de porte Verre
No. of Doors 1
Tiroirs Acier inoxydable (tiroir)
Nbre de tiroirs 6
Matériau de la hotte Cold-rolled Steel
Finition externe Painted Steel
Isolation Mousse soufflée à l’eau
Certifications/Conformité UL, cUL, CE, FDA, MDD 93/42/EEC (Class IIa), AABB Champ d’application
Modèle Upright
Affichage Microprocesseur
Gamme de produits TSX Series
Dégivrage Automatique
Options de surveillance Alarme, enregistreur
Enregistreur graphique Étalon
Compatibilité avec Smart View Compatible Smart-Vue
Compresseur V-drive
Dimensions (P x l x H) extérieures 37,3 x 34,0 x 78,5 in (94,7 x 86,4 x 199,4 cm)
Dimensions (P x l x H) intérieures 28,5 x 30,0 x 58,0 in (72,3 x 76,2 x 147,3 cm)
Dimensions (L x l x H) extérieures 37,3 x 34,0 x 78,5 po (94,7 x 86,4 x 199,4 cm)
Profondeur (impériale) extérieure 37,3 in
Profondeur (impériale) intérieure 28,5 in
Profondeur (métrique) extérieure 94,7 cm
Profondeur (métrique) intérieure 72,3 cm
Hauteur (impériale) extérieure 78,5 in
Hauteur (impériale) intérieure 58,0 in
Hauteur (métrique) extérieure 199,4 cm
Hauteur (métrique) intérieure 147,3 cm
Largeur (impériale) extérieure 34,0 in
Largeur (impériale) intérieure 30 in
Largeur (métrique) extérieure 86,4 cm
Largeur (métrique) intérieure 76,2 cm
Ampérage 15 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 230 V
Alimentation électrique 208-230 V, 50 Hz
Fréquence 50 Hz
Concept écologique ENERGY STAR
Poids à l’expédition (impériale) 554 lb
Poids à l’expédition (métrique) 251 kg
Poids (impériale) 486 lb
Poids (métrique) 221 kg
Capacité Blood
Show More Show Less
*Données internes. Selon des comparaisons réalisées entre la série TSX et la génération précédente de modèles Thermo Scientific